Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 17831719
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,125 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 1,75 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,8 in.
0,6 x 2,625 in.
1,5 x 3,75 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
25 ft. x 0,5 in.
25 ft. x 1 in.
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
57.15 mm (W) x 38.10 mm (H)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Ausgestanzt
Continuous
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
140 Stück
180 Stück
360 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 17831719
Marke: Brady™ 170878
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kennzeichnen Sie Röhrchen und Ampullen in Laboren zuverlässig für die kryogenische Lagerung mit dem selbstlaminierenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461). Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Vielseitig - ideal für gekrümmte Oberflächen wie Ampullen, Zentrifugen- und Teströhrchen, Halme und Objektträger
  • Zuverlässig - beständig gegen extreme Temperaturen von -196°C bis 130°C, Eintauchen in Flüssigstickstoff sowie Verwendung in Autoklaven
  • Chemiebeständig - widerstandsfähig gegen Ethanol, Toluen, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentige Essigsäure, 10-prozentige Chlorwasserstoffsäure und 10-prozentige Clorox-Lösung
  • Sicher - mit einem transparenten Schutzlaminat versehen, das den Aufdruck schützt und für die Sichtbarkeit des Inhalts sorgt
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Produkttyp Etiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Anzahl pro Packung 180 Label(s) / Box
Menge 180 Etiketten/Kartusche
Größe (metrisch) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44.45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-125-461