Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tragbares Handschuhkastensystem
Artikelnummer. 10626765 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Gasanschlüssen
Ohne Gasanschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10626765
Marke: Bel-Art™ H500282000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Im Lieferumfang sind ein Paar Handschuhe und zwei Klemmringe enthalten
Der Bediener und die externe Umgebung werden durch das SP Scienceware™ tragbare Handschuhboxsystem geschützt, einem leichten, eigenständigen tragbaren Isolierungsschrank.
  • Das große Acrylfenster mit runden, 6 Zoll großen Handschuhöffnungen ermöglicht eine sichere Sicht auf den Betrieb; die seitliche Öffnung mit einem Durchmesser von 8 Zoll ermöglicht ein einfaches Einsetzen von Materialien und Ausrüstung
  • Große Neoprenhandschuhe mit einer Länge von 22 Zoll (20 Zoll installiert) sind im Lieferumfang enthalten; bieten guten Schutz vor Gas, Flüssigkeiten oder Feststoffen
  • Handschuhe sind mit Klemmringen an den runden, Zoll großen Öffnungen befestigt (im Lieferumfang enthalten)
  • Gehäuse aus LDPE mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 13 x 27 x 22 Zoll (33 x 69 x 56 cm). Versandgewicht: 38 lb. (17.2 kg). Beachten Sie, dass Ersatzklemmringe (Herst.- Nr. 500290200) und Ersatzneoprenhandschuhe (Herst.- Nr. H500290000) erhältlich sind.
Spezifikation
Produkttyp Glove Box
Material LDPE
Tiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Tiefe (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 22 in.
Höhe (metrisch) 55 cm
Enthält Ohne Gasanschlüsse
Breite (angloamerikanisch) 27 in.
Breite (metrisch) 68,5 cm