Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für mobile Einheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke: Metro™ TTM21S
Beinhaltet:
Pfosten, Laufrollen, Stoßstangen in Donut-Form und Rollenlager
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
- Die mobilen Einheiten bewegen sich entlang einer verankerten Schiene und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu allen Regalen
Bestellinformation
- Regalböden nicht inbegriffen
- Für jede bewegliche Einheit ist ein Set erforderlich
Spezifikation
Kit für mobile Geräte | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem | |
33 lb. | |
21 Zoll | |
53 cm | |
Edelstahl |
Ohne | |
Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen | |
14,8 kg | |
23,25 Zoll | |
59,05 cm |