Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen
Reaktionskolben mit Mittelhals und mit 3 parallelen Seitenhälsen
186.56 € - 719.74 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Reaktionskolben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11826154
|
Lenz Laborglasintrumente™
03345470 |
1000 mL |
186.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11836154
|
Lenz Laborglasintrumente™
03345473 |
2000 mL |
234.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11846074
|
Lenz Laborglasintrumente™
03345476 |
3000 mL |
289.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11816154
|
Lenz Laborglasintrumente™
03344479 |
4000 mL |
289.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11826084
|
Lenz Laborglasintrumente™
03345488 |
10.000 mL |
719.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
- Mit 3 parallelen Seitenhälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
1 | |
Reaktionskolben |