Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen
Reaktionskolben mit Mittelhals und mit 3 parallelen Seitenhälsen
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03344479
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11816154
  • 289.38 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
  • Mit 3 parallelen Seitenhälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32
Borosilikatglas 3.3
Reaktionskolben
4000 mL
1
207 mm