missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen

Reaktionskolben mit Mittelhals und mit 3 parallelen Seitenhälsen

Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03345476

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11846074

  • 289.38 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
  • Mit 3 parallelen Seitenhälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation

Spezifikation

Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
Borosilikatglas 3.3
Reaktionskolben
3000 mL
1
185 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote