Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen
Reaktionskolben mit Mittelhals und mit 3 parallelen Seitenhälsen
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03345473
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
- Mit 3 parallelen Seitenhälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Reaktionskolben |
2000 mL | |
1 | |
166 mm |