Learn More
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338406
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338406
1000g
Click to view available options
Menge:
1000g
2500g
Artikelnummer. 11338406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17434.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Aceton, Ethylacetat, Glycerin, Methanol und Ethanol. Teilweise mit Benzol, Toluol und Xylol mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
Schmelzpunkt 7°bis 9 °C
Siedepunkt 100°bis 101 °C
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible with benzene,toluene and xylene.
Formelmasse 46.03
Reinheit (%) 85%
Dichte 1,22
Menge 1000g
Flammpunkt 50 °C (156 °F)
Brechungsindex 1,371
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberL17434.0E,L17434.0B
Chargennummer10246117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL17434.0B
Chargennummer10237888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL17434.0E,L17434.0B
Chargennummer10168206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17434.0E,L17434.0B
Chargennummer10203687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL17434.0E,L17434.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid, 85%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P374-Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
  • P380-Umgebung räumen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formic acid
Name des Produkts
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals >