Learn More
Epredia™ Zinc Formal-Fixx™
Erzielen Sie beeindruckende Ergebnisse mit Epredia™ Zinc Formal-Fixx™, das sich hervorragend für die Immunchemie eignet.
Marke:  Epredia™ 6764255
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10415625
  • 78.55 € / 3.80 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie beeindruckende Ergebnisse mit Epredia™ Zinc Formal-Fixx™, das hervorragend für die Immunhistochemie geeignet ist.
  • Verbessert H&E und spezielle Färbemittel
  • Reduziert die Notwendigkeit von enzymatischem Verdau
  • Reduziert Proteinvernetzung
  • Erzeugt eindeutige Zellkerndetails
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fixiermittel
3,8 l-Konzentrat (für insgesamt 19 l)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Zinc Formal-Fixx™ > Konzentrat; 3,8 l (ergibt 19 l)