Learn More
Saint-Gobain Ersatzklinge
Artikelnummer. 11771429
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzklinge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11771429
Marke: Saint-Gobain 0643811
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Klinge mit Tischröhrchenschneidern eignet sich, um Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 bis 5/8 Zoll zu schneiden.
  • Ersatzklinge für den Auftisch-Schlauchschneider
  • Stahlklinge ermöglicht rechtwinklige Schnitte in Kunststoffschläuchen
Spezifikation
Produkttyp Ersatzklinge