Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Leistungsregler LR 1
Click to view available options
:
Zur Verwendung mit IRB 1 Infrarot-Heizgerät
Beschreibung
- Zur Verwendung mit IRB 1 Infrarot-Heizgerät
- Bietet eine stufenlose Steuerung der Stromaufnahme von 0 bis 100 %.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IRB 1 Infrarot-Heizung |
| Beschreibung | Leistungsregler LR 1 |