Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
Eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für die Lagerung von Reagenzgläsern
Marke: Heathrow Scientific™ HS243077B
14.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
- Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
- Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
- Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
- Kann in Wasserbädern verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
5 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Nein | |
Halter von Reagenzgläsern | |
Je 1 | |
9,6 x 4,2 x 2,8 in. | |
9,6 in. | |
4,2 in. | |
2,8 in. | |
0,35 lb. |
Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
60 | |
Unsteril | |
50/Karton | |
9,6 x 4,2 x 2,8 in. | |
24,5 cm | |
10,8 cm | |
7,2 cm | |
16 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%