Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI: PROMO
Das Thermo Scientific FastDigest NheI Restriktionsenzym erkennt die G^CTAGC-Stelle und schneidet am besten bei 37 °C für 5 bis 15 Minuten im universellen FastDigest Puffer. Isoschizomere: AsuNHI, BmtI.
Marke: Thermo Scientific™ FD0973
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit nachgeordneten Anwendungen
- 100 % Pufferkompatibilität mit nachgeordneten Anwendungen
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- 176 FastDigest Enzyme erhältlich
Spezifikation
37°C | |
G^CTAGC | |
Restriktionsenzym | |
FastDigest |
User Guide: FastDigest NheI, 100uL
Version: Jan. 2015
DateigrößeVersion: 70.7 kB
User Guide: Reaction Set-up for Digestion of Multiple DNA Samples
Version: Jan. 2015
DateigrößeVersion: 71.4 kB
User Guide: FastDigest NheI, 50uL
Version: Jan. 2015
DateigrößeVersion: 70.7 kB
User Guide: Fast Digestion of DNA
Version: Jan. 2015
DateigrößeVersion: 67.9 kB
LabAid: FastDigest restriction enzymes
DateigrößeVersion: 62.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI: PROMO >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur