Learn More
BUCHI FlashPure Select Flash Chromatography Cartridges: C18
FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.
Marke: BUCHI 140000124
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kugelförmige Partikel
- 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
- Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
- Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation
Polypropylen | |
2 Pc. | |
40 g | |
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide |
C18 | |
20 bis 35 μm | |
C18 | |
Jedes Flash-System |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI FlashPure Select Flash Chromatography Cartridges: C18 > FlashPure Select; Stationary Phase: C18; Size: 40 g, Quantity: 2 pcs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur