missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Flash Chromatography Cartridges: C18

Artikelnummer. p-7116161 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Röhrchengestell:
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Enthält:
1 Stk.
2 St.
2 Stück
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16330236

Marke: BUCHI 140000126

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.

  • Kugelförmige Partikel
  • 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.

Spezifikation

Material Polypropylen
Typ C18
Enthält 2 St.
Auflösung 20 bis 35 μm
Größe (metrisch) Röhrchengestell 120 g
Säulentyp C18
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt