Learn More
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
FlashPure Empty Solid Loaders are ideal for samples that are not readily soluble in the desired mobile phase when performing flash chromatography. The sample is adsorbed onto a solid phase (silica or Celite) and then added to the empty solid loader tube.
Marke: BUCHI 148634331
Beschreibung
- Schraubverschluss erleichtert die Abdichtung
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenmengen
- Wählen Sie eine Größe, die groß genug für die Probe ist
- Die Einsteckstange ermöglicht die Platzierung und Beladung von Proben, die kleiner als das gesamte Volumen sind
Spezifikation
Polypropylen | |
Empty Solid Loader | |
Fritten | |
12 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für