Learn More
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
FlashPure Empty Solid Loaders are ideal for samples that are not readily soluble in the desired mobile phase when performing flash chromatography. The sample is adsorbed onto a solid phase (silica or Celite) and then added to the empty solid loader tube.
132.00 € - 1045.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Größe (metrisch) Röhrchengestell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Röhrchengestell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17878151
Unterlagen ansehen
BUCHI
148634331
12 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16491374
Unterlagen ansehen
BUCHI
11068975
15 g
1045.00 €
1 Set
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16350316
Unterlagen ansehen
BUCHI
148634340
20 g
197.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16340316
Unterlagen ansehen
BUCHI
148634332
40 g
136.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Screw cap makes sealing easy
  • Various sizes for differing sample amounts
  • Choose a size large enough for the sample
  • Insertion Rod allows frit placement and loading of samples smaller than the entire volume
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader