Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
4355.00 € - 35015.00 €
Spezifikation
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Flussrate Kapazität (metrisch) Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Kapazität (metrisch) Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10562144
Unterlagen ansehen
Julabo™
9660003
15 l/min. 3 bis 4,5 l 100/230 V 50/60 Hz
4355.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11974828
Unterlagen ansehen
Julabo™
9666040
60 l/min 24 bis 30 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
15520.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11920278
Unterlagen ansehen
Julabo™
9666200
80 l/min 15 bis 37 l 400 V 50 Hz 18 A 3-phasig, 230 V 60 Hz 36 A 3-phasig
35015.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11924848
Unterlagen ansehen
Julabo™
9666110
60 l/min 39 bis 47 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
24045.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10272681
Unterlagen ansehen
Julabo™
9600160
20 l/min 11 l 230 V 60 Hz 10 A
11755.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10453325
Unterlagen ansehen
Julabo™
9666025
60 l/min 30 l 230 V 60 Hz 16 A
13175.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10450264
Unterlagen ansehen
Julabo™
9663012
40 l/min 17 L 230 V 60 Hz 11 A
8440.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10140781
Unterlagen ansehen
Julabo™
9600120
20 l/min 8 bis 11 l 230 V, 50 Hz
10480.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10265733
Unterlagen ansehen
Julabo™
9661006
23 l/min 8 l 115/230 V, 60 Hz, 10 A
5930.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10130913
Unterlagen ansehen
Julabo™
9663017
40 l/min 17 l 230 V 60 Hz 10 A
8915.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10222493
Unterlagen ansehen
Julabo™
9661017
23 l/min 17 L 115/230 V, 60 Hz, 15 A
8050.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11954838
Unterlagen ansehen
Julabo™
9666070
60 l/min 39 bis 47 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
20355.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11944828
Unterlagen ansehen
Julabo™
9663040
40 l/min 30 l 230 V 60 Hz 11 A
13810.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10512055
Unterlagen ansehen
Julabo™
9661012
23 l/min 17 L 115/230 V, 60 Hz, 14 A
7440.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Große, helle LED-Anzeige
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
  • Druckanzeige
  • Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Spezifikation
5 °C bis 40 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor