Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Artikelnummer. 11974828
Click to view available options
Flussrate:
15 l/min.
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
11 l
15 bis 37 l
17 L
24 bis 30 l
3 bis 4,5 l
30 l
39 bis 47 l
8 bis 11 l
8 l
Elektrische Anforderungen:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V, 60 Hz, 10 A
115/230 V, 60 Hz, 14 A
115/230 V, 60 Hz, 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz
400 V 50 Hz 18 A 3-phasig, 230 V 60 Hz 36 A 3-phasig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11974828
Marke: Julabo™ 9666040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Große, helle LED-Anzeige
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
  • Druckanzeige
  • Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 bis 30 l
Zertifizierung/Konformität CE, IEC 60529: 21
Kühlleistung 0,05kW bei –20 °C, 0,9kW bei –10 °C, 1,9kW bei 0 °C, 2,9kW bei 10 °C, 4 kW bei 20 °C (Medium
Flussrate 60 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für umweltfreundliche Kühlung
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Max. Druck 7.2 bis 87 psi
Modell FL4006
Kältemittel R404 A
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Länge (metrisch) 76 cm
Breite (metrisch) 60 cm
Höhe (metrisch) 115 cm
Gewicht (metrisch) 157 kg
Elektrische Anforderungen 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
Spannung 230/400 V
Frequenz 50/60 Hz