Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Große, helle LED-Anzeige
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
- Druckanzeige
- Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 17 L |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IEC 60529: 21 |
| Kühlleistung | 0,3 kW bei –20 °C, 0,6 kW bei –10 °C, 0,9 kW bei 0 °C, 1 kW bei 10 °C, 1,2 kW bei 20 °C (Medium |
| Flussrate | 23 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für umweltfreundliche Kühlung |
| Temperaturbereich | 5 °C bis 40 °C |
| Max. Druck | 14.5 psi |
| Modell | FL1201 |
| Kältemittel | R404 A |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.5 °C |
| Mehr anzeigen |