Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
Marke: Julabo™ 9600120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Große, helle LED-Anzeige
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
- Druckanzeige
- Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
8 bis 11 l | |
0,37kW bei –10 °C, 0,75kW bei 5 °C, 0,95kW bei 10 °C, 1,3kW bei 20 °C (Medium Ethanol) | |
Für Heiz- und Kühlanwendungen | |
1,2 kW | |
FC1200 | |
±0.2 °C | |
46 cm | |
65 kg | |
220 V |
CE | |
20 l/min | |
5 °C bis 40 °C | |
7.25 psi | |
R134A. | |
61 cm | |
49 cm | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor > Fassungsvermögen: 8 bis 11 l; Bereich: -20 bis 80 °C; Pumpendurchflussrate: 20 l/min; Kühlleistung: 0.37 kW bei -10 °C, 0.75 kW bei 5 °C; 0.95 kW bei 10 °C; 1.3 kW bei 20 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur