Learn More
Fisherbrand™ Write-On Tape
Sticks to glass, plastic, paper and wood.
Marke: Fisherbrand™ 15948
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann bei Temperaturen von -23 bis +121 °C (-9 bis +250 °F) verwendet werden
- Gut geeignet für Autoklaven, Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, Sterilisatoren und Inkubatoren
- Einfache Beschriftung mit Bleistift, Stift, Kugelschreiber und den meisten Filzschreibern
- Rückstandslos entfernbar
- Beständig gegenüber Öl, Wasser und Säure
Spezifikation
Weiß | |
Write-On™ Klebeband | |
Je 1 | |
-23 bis 121 °C | |
1,5 in. |
Klebeband | |
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator | |
-9 bis 250 °F | |
14 yd. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Write-On Tape > 1,50 in. x 14 yd. (3,8cm x 13m)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur