Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
30 m
30m
40m
60 m
60m
75m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Spezielle stationäre Phase
- Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
- Vergleichbar mit Rtx-VMS
- Flüchtige organische Schadstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.18mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.18 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-VMS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 40m |
| Polarität | Nichtpolar |