Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Artikelnummer. 11591154 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
30 m
30m
40m
60 m
60m
75m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11591154
Marke: Thermo Scientific™ 260804950
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Spezielle stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
  • Vergleichbar mit Rtx-VMS
  • Flüchtige organische Schadstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Durchmesser (metrisch) 0,18 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,18 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-VMS
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8260B
Partikelgröße 1 μm
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 20 m
Polarität Nichtpolar