missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marke: BINDER™ 8012-2505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spezifikation
KB 65 | |
Stainless Steel | |
Chamber Rack | |
100 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Inner Chamber > For use with KB 65
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur