Learn More
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap
Perfect for cell growth, cell yields aim on little or medium input volume.
Marke: Fisherbrand™ FB012933
Beschreibung
- Flache, freie Flaschenoberfläche
- Schlierenfrei für maximalen nutzbaren Wachstumsbereich
- Zur Verwendung in offenen und geschlossenen Systemen
- Der abgewinkelte Hals bietet einen guten Zugang für Pipetten und Zellschaber
- Die oben dreieckige, breitere Grundform sorgt für Stabilität.
- Der vorstehende Grat an der Rückseite der Flasche erleichtert das Stapeln.
- Spezieller Bereich am Hals für einfaches Beschriften
- Beide Flaschenseiten verfügen über eine gravierte Messskala
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Belüfteter Deckelfilter aus PVDF; Porengröße: 0,22 μm
Serviceleistungen
Three years
Spezifikation
CE | |
Naturfarben | |
Zellwachstum | |
200 Fläschchen | |
Gewebekultur-Kolben | |
Flach | |
Steril | |
Belüftet |
Blau | |
25 ml | |
Abgewinkelt | |
10 Fläschchen | |
Oberflächenbehandelt | |
Ja | |
Flach | |
12,5 cm2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap > Behältertyp: Belüftet; Kulturfläche: 12,5 cm²; Volumen: 25mL.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur