Learn More
Corning™ Unbehandelte Zellkulturkolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
Marke:  Corning™ 431466
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10783394
  • 343.20 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Auf 100-prozentige Integrität geprüft
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
Kappentypen
  • Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
  • Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
  • Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
Kolben mit schrägem Hals haben folgende Merkmale:
  • Kippschutzumrandung
  • Erhabene Graduierungen
  • Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
  • Auflageleiste an der Oberseite
  • Der neugestaltete Hals des 75 cm2- Kolbens verfügt über ein neues Design für ein besseres Ausgießen von Medien, 1.4 Zoll (3.6 cm) Höhe für flacheres Stapeln; der Belüftungsverschluss weist einen konzentrischen Costar-Kreis auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
250 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Abgewinkelt
5/Packung
Nicht behandelt
Steril
Belüftet
Unbehandelt
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
50/Karton
Rechteckig
Ja
U-förmig
175 cm2
35 bis 52,5 ml
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer21924004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number431466
Chargennummer14624003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/09/2024 Catalog Number431466
Chargennummer06824002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2024 Catalog Number431466
Chargennummer26623502 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/01/2024 Catalog Number431466
Chargennummer18423501 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog Number431466
Name des Produkts
Corning™ Unbehandelte Zellkulturkolben > 175 cm2; keine; U-förmig; belüftet