Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
95.00 € - 384.20 €
Spezifikation
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Dicke (angloamerikanisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Dicke (angloamerikanisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17903182
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955186
Clear 18 oz. 3 mil 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
95.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13158167
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955187
Durchsichtig 24 oz. 3,50 mil 9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
131.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11662559
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955188
Durchsichtig 42 oz. 3,50 mil 38,1 x 14cm (15 x 5,5 in.) N/A N/A N/A
11672559
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955189
Clear with White Block 18 oz. 3 mil 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm) N/A N/A N/A
11622569
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955194
Bedruckt 55 oz. 3,50 mil 30 x 18 cm (12 x 7 in.) N/A N/A N/A
11904405
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955190
Bedruckt 24 oz. 3,50 mil 9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
136.24 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11682559
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955190
Bedruckt 24 oz. 3,50 mil 9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm) N/A N/A N/A
11914405
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955195
Bedruckt 60 oz. 4 mil 10 x 10 in.
118.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11632569
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955195
Bedruckt 60 oz. 4 mil 10 x 10 in. N/A N/A N/A
11642569
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955196
Durchsichtig 100 oz. 4 mil 35.6 x 25.4 cm N/A N/A N/A
11738046
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955196
Durchsichtig 100 oz. 4 mil 35.6 x 25.4 cm
131.04 €
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11612569
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955193
Durchsichtig 55 oz. 3,50 mil 30 x 18 cm (12 x 7 in.) N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren
  • Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen