Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Marke:  Fisherbrand™ 14955196
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11738046
  • 126.00 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben
  • Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
100 oz.
Flachdraht
Polyethylen
35.6 x 25.4 cm
35,6 cm
25,4 cm
3 L
Durchsichtig
4 mil
14 in.
10 in.