Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Marke: Fisherbrand™ 14955187
Beschreibung
Eine wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben
- Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
24 oz. | |
Durchsichtig | |
3,50 mil | |
9 in. | |
5,5 in. |
Flachdraht | |
Polyethylen | |
9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm) | |
22,9 cm | |
14 cm |