Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
30 x 18 cm (12 x 7 in.)
35.6 x 25.4 cm
38,1 x 14cm (15 x 5,5 in.)
9 x 4,5 in. (22,9 x 11,4cm)
9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
Dicke (angloamerikanisch):
3,50 mil
3 mil
4 mil
Farbe:
Bedruckt
Durchsichtig
Klar
Klar mit weißem Block
Kapazität (angloamerikanisch):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
55 oz.
60 oz.
100 oz.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren
- Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 42 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Dicke (angloamerikanisch) | 3,50 mil |
| Abmessungen (L x B) | 38,1 x 14cm (15 x 5,5 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 38,1 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Breite (metrisch) | 14 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto