Learn More
Fisherbrand™ Rotor 12mL x 1.5mL/2.0mL tube with cover and knob
GREENER_CHOICE
Standardrotor für Hochgeschwindigkeits-Mini-Zentrifuge
Marke:  Fisherbrand™ HS100503
62.85 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12902051
  • 85.10 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Deckel und Knopf
Beschreibung
Beschreibung
Standardrotor für die Verwendung mit Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge mit hoher Geschwindigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Standardrotor
1.5 to 2 mL
Gusto™ Mini-Zentrifuge mit hoher Drehzahl
12
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rotor 12mL x 1.5mL/2.0mL tube with cover and knob > Standardrotor