Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Feste, durchscheinende Flaschen
9.00 € - 88.45 €
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Produkte 12
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Halsausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Halsausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11775243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0001
30 ml 28 mm
87.50 €
72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10531680
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0001
30 ml 28 mm N/A N/A N/A
10576499
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0002
60 ml 28 mm
15.94 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11785243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0002
60 ml 28 mm N/A N/A N/A
11795243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0004
125 ml 38 mm N/A N/A N/A
12971261
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0004
125 ml 38 mm
17.96 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11795253
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0008
250 ml 43 mm N/A N/A N/A
10062439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0008
250 ml 43 mm
30.78 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10705340
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0016
500 ml 53 mm
19.20 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11775253
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0016
500 ml 53 mm N/A N/A N/A
11528062
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
300121-0032
1000 ml 63 mm
14.85 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11745253
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300121-0032
1000 ml 63 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Temperaturnutzungseinstufung als LDPE — bis zu 120 °C (248 °F) für kurze Zeiträume und 110 °C (230 °F) für Dauerbetrieb
  • Sprödigkeitstemperatur bei 100 °°C (-148 °F)
  • Flaschen können durch Strahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Unsteril
Weit
Schraubkappe
HDPE
Ja
Polypropylen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen