Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10062439 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10062439
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
  • Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Halsausführung 43 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe