Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11795243 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11795243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
  • Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Leckagefreie Weithalsflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe