Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke: Fisherbrand™ 300121-0001
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
- Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
1 oz., 30 ml | |
1 oz. | |
HDPE | |
28 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |
30 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Nicht autoklavierbar | |
Leckagefreie Weithalsflasche | |
28 mm |