Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
4.22 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
1 oz., 30 ml | |
1 oz. | |
LDPE | |
28mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
28 mm |
30 ml | |
Durchscheinend | |
Steril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen: 1 oz. (30 ml); 28 mm-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur