Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke:  Uvex™ 8544839
123.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15311213
  • 135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besonders leicht und flexibel
  • 100 % metallfreie Uvex xenova® Zehenkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute seitliche Stabilität, keine Wärmeleitfähigkeit, nicht magnetisch
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Optimierter Komfort dank Uvex Climazone Technologie
  • Atmungsaktives, hydrophobes Hightech-Obermaterial aus Microvelours
  • Optimale Belüftung durch weitmaschiges Innenfutter
  • Geeignet für Allergiker, da aus synthetischen Materialien
  • Individuell einstellbare, elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Nahezu nahtlose Schaftform zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Entnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und gepolsterte Lasche
  • Spezial-Polyurethansohle, doppelt verdichtet, mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschfestigkeit, frei von Substanzen, die die Benetzungseigenschaften der Farbe beeinträchtigen würden, wie Silikone, Weichmacher u. ä.
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand: <35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle orthopädische Einlagen und individuelle Modifikationen an der Außensohle, z. B. Höhe der Außensohle, Höhe der inneren oder äußeren Ferse, Abrollhilfen und andere Lösungen
  • Bestellnummer  8544.8
  • Breite 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Slipper
    39
    11 mm
    Trainers
    ESD Safety Shoe
    Schwarz
    Microvelour
    Composite
    Unisex
    No
    Name des Produkts
    Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2 > Größe: 39