Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffener Leistung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26RX142P
 View more versions of this product
Product Code. 10407344
  • 792.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffenem Leistungsverhalten mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Kapillarsäulen für spezielle EPA-Methoden. Die Säulen, die ein geringes Säulenbluten und eine hohe Temperaturstabilität aufweisen, sind auf konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Läufe und von Charge zu Charge ausgelegt, gefertigt und getestet.
Speziell für die US EPA-Testmethoden ausgelegte Säulen:
  • TRACE TR-524 und TRACE TR-525: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 524 oder 525
  • TRACE TR-527: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 527, bietet die Robustheit und das geringe Säulenbluten, die für die Analyse von Pestiziden und Flammschutzmitteln erforderlich sind
  • TRACE TR-8270: US EPA-Testmethode für Feststoffabfälle 8270
  • TRACE TR-8095: US EPA-Testmethode für Sprengstofftests 8095, kompatibel mit hoher Maximaltemperatur, bietet eine geringe Oberflächenaktivität
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Anwendungen:
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Pestizide
  • Bromierte Flammschutzmittel
  • Sprengstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
280/300 °C
0,25 mm
Trace™ TR-525
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), GC/MS für Flammschutzmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Sprengstoffe
30 m
0,25 mm
TRACE
G43
0,25 μm
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.