Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung.
Marke:  Fisherbrand™ 13-681-509
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17815334
  • 36.40 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Einwegbecken für Pipetten werden in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, um Kontaminationsrisiken zu verringern. Diese praktischen Becken lassen sich leicht reinigen.
  • Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
25 ml-Well-Becken
  • Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
50 ml-Becken
  • Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung
  • Das Becken besteht aus durchsichtigem PVC; steril (bei ungeöffneter Verpackung)
  • Abmessungen: L 5,75 × B 2,75 × H 1,00 in. (14,0 × 7,0 × 2,5 cm)
100 ml-Becken
  • Das vielseitige Design bietet ausreichend Freiraum für 4-, 8- und 12-Kanalpipetten jeder Art.
  • Ideal für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Röhrchen und Deepwell-Blöcke
  • Abmessungen: L 5,75 × B 3,5 × H 1,25 in. (14,6 × 9,0 × 3,2 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Clear: No
14,5 x 6,3 x 2,1cm (5,7 x 2,4 x 0,8 in.)
Steril
0,8 in.
5,7 in.
Beutel
6.3 cm
25 mL
Polystyrol
Pipettierreservoir
2.1 cm
14.5 cm
2,4 in.
Single-use
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten > Well Pipet; 25mL; 10/Bag