Learn More
Thermo Scientific™ ELISA-Reagenzien-Reservoir
Mit diesen sterilen und robusten Einwegbehältern aus schlagfestem Polystyrol können Sie Reagenzien schnell mit Mehrkanalpipetten dispensieren.
Marke: Thermo Scientific™ 15075
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Reagenzien-Reservoirs sind sterile und robuste Einweg-Reservoirs aus hochschlagfestem Polystyrol.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Reservoirs erleichtern das wiederholte Pipettieren mit Mehrkanalpipetten für die Reagenzienabgabe an Mikrotiterplatten.Leistungsmerkmale:
- Die sterilen, robusten Reservoirs bestehen aus hochschlagfestem Polystyrol
Die Reservoirs erleichtern die wiederholte Aufnahme von Reagenzien durch Mehrkanalpipetten zur Abgabe an 96-Well-Platten
Spezifikation
Pierce ELISA-Reagenzreservoirs | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Ja |
50 ml | |
Steril | |
200 Einheiten | |
96-Well-Platte, 384-Well-Platte | |
V-Boden |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
OI1718552 | Analysenzertifikat | 02/02/2025 | 15075 |
ZL4428941 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 15075 |
ZL4428941A | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 15075 |
ZL4428941B | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 15075 |
SPECS | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 15075 |