Learn More
Fisherbrand™ Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung
Marke:  Fisherbrand™ 13681506
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15671424
  • 78.35 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung
  • Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
  • Gammabestrahlte, sterilisierte Becken
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken
  • Die geteilte Well-Auslegung ermöglicht das Pipettieren von zwei Reagenzien gleichzeitig
  • Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Gammabestrahlt, sterilisiert
14,5 x 6,3 x 2,1cm (5,7 x 2,4 x 0,8 in.)
Steril
0,8 in.
5,7 in.
10/Beutel
6,3 cm
25 mL
Polystyrol
Pipettierreservoir
2,1 cm
14,5 cm
2,4 in.
Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren > Geteilt; Großpackung; steril