Learn More
Fisherbrand™ Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung
78.35 € - 94.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16666015
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13681505
Steril Einzeln verpackt
94.00 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15671424
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13681506
Steril 10/Beutel
78.35 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung
  • Praktische Ausgussecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken
  • Die geteilte Well-Auslegung ermöglicht das Pipettieren von zwei Reagenzien gleichzeitig
  • Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 Zoll. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
Polystyrol
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren