Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 28-teiliger Sortimentkasten für Anschlussstücke
Kompatibel mit Röhrchen von 3.2 bis 12.7 mm (⅛ bis ½ in.). Der Bel Art™ SP Scienceware™ 28-teilige Sortimentkasten für Anschlussstücke eignet sich für die gängigsten Anschlüsse im Labor.
Marke: Bel-Art™ F19626-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus autoklavierbarem Polypropylen, das den Anforderungen der FDA entspricht; einzig die Schnellanschlüsse werden aus Polyethylen hergestellt und sind weder autoklavierbar noch entsprechen sie den FDA-Anforderungen
- Kit enthält: 6 gerade Schlauchverbinder, 7 gestufte Schlauchverbinder, 5 Wye (Y) Schlauchverbinder, 3 “T”-förmige Schlauchverbinder, 5 Schnellanschlüsse und 2 Schlauchklemmen aus Kunststoff zur Durchflusskontrolle
- Die Sortimentbox aus Kunststoff bietet Platz für zusätzliche Anschlüsse und Teile
Spezifikation
Autoclavable | |
0.19 bis 0.5-Zoll-Schläuche | |
Anschluss-Kit |
Polypropylene | |
Natural |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ 28-teiliger Sortimentkasten für Anschlussstücke > Anschluss-Kit; 28-teilig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur