Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Brand: Brannan™ 44/800/8
Description
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit gering toxischer Füllung mit braunem Alkohol.- Füllung mit braunem Alkohol ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300° C
- Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
- Inklusive blauer nicht-rollender Oberseite und Sicherheitsaufhängungsring.
Specifications
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
Laborthermometer | |
50 °C | |
-10 °C | |
Universalgeräte | |
0,5 °C |
Teilweises Eintauchen | |
305 mm | |
Blauer Alkohol | |
122 °F | |
14 °F | |
– 10 bis 50 °C | |
±0.5 bei 35 °C | |
76 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.