Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags
Dual tested compliant.
Marke: Fisherbrand™ 14828244
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dual tested compliant
Autoclaving is a very common way to sterilize infectious waste through the use of high temperature, high pressure steam over a specific time period. Sterilized waste is less expensive to dispose. Dual-tested autoclave bags are ASTM D1922 Elmendorf Tear tested to exceed 480g of tear strength (MD and TD) and ASTM D1709 tested to exceed 165g dart drop strength.- Integral steam processing indicator that turns brown when autoclaved
- Bags comply with US DOT 49CFR Sections 173-197 and specific state regulations
- Operating temperature tolerance up to 285degreeFdegreeAvailable in various sizes
- Bag with black print
- Gauge: 2mil
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Red with Black Print | |
58.4 cm |
7 to 10 gal. | |
23 x 19 in. (58.4 x 48.3 cm) | |
48.03 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags > Size: 19 x 23 in.; 200/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur