Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250 LE Rotoradapter
Artikelnummer. 11898362
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml konisches Röhrchen (2er Satz)
5-ml-Rundboden-Röhrchen
50 mL
7-ml-Rundboden-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11898362
Marke: Thermo Scientific™ 75100136
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotoradaptern können Sie den Funktionsumfang des Fiberlite F14-6 x 250LE Festwinkelrotors erweitern.
Hinweis:
  • Die Adapter 00369 und 00456 müssen zusammen für 7 ml-Röhrchen mit rundem Boden verwendet werden
Bestellinformationen:
Fiberlite F14-6 x 250 LE Festwinkelrotor (75003662) ist ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 50 mL
Röhrchengröße 50 mL