Learn More
Beinhaltet: Stoßfestes ABS-Gehäuse, AA-Batterie, Wandhalterung und Schraube
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Futuristisches Thermometer/Feuchteuhr zeigt klar lesbare Zifferblätter und Displays in einem flachen Gehäuse. Das Dreifachdisplay zeigt präzise Quarz-Kristall-Zeitmessung mit 0.01 % Genauigkeit an.
- Zeigt Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
- Lesbar bei 20 ft. (6.1 m)
- Messen Sie Temperaturen von -37° bis °C mit ±1.5°C -Genauigkeit und relativer Luftfeuchtigkeit von 8 bis92 % mit ±5 % Genauigkeit
- Hellorange, geschwungene Sekundenhand
Bestellinformation
- Abmessungen: 1 T x 11 B x 12.5 in H (2.5 x 28 x 31.8 cm)
- Durchmesser der Uhr: 22.9 cm (9 in.)
- Durchmesser der Temperatur- und Feuchteskala: 7.6 cm (3 in.)
- Gewicht: 1 lb (0.45 kg)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
12,5 in. | |
Stoßfestes ABS-Gehäuse, AA-Batterie, Wandhalterung und Schraube | |
Plastic | |
16 oz. | |
11 in. | |
1 in. | |
47 °C | |
−37°C | |
−37°C bis 47°C | |
AA | |
Digital |
2.54 x 28 x 31.8 cm (1 x 11 x 12.5 in.) | |
31.8 cm | |
25.4 mm | |
1 s | |
453 g | |
Digital Thermometer | |
116 °F | |
−34°F | |
−34° bis 116°F | |
Yes | |
±2 °C | |
28 cm |