Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Uhr/Thermometer/Luftfeuchtigkeitsmesser
Die batteriebetriebene Einheit zur Wandmontage hat eine 9,75 Zoll-Drehscheibe.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-18
Artikelnummer. 11785833
  • 46.07 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Batterie Typ AA und Schraube zur Wandbefestigung
Beschreibung
Beschreibung
Behalten Sie mit dem Fisher Scientific™ Traceable™ Uhr/Thermometer/Luftfeuchtigkeits-Messgerät die aktuelle Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einmal im Auge. Das batteriebetriebene, an der Wand befestigte Gerät hat ein Ziffernblatt von 9,75 in.
  • Zeitanzeige auf die Sekunde genau mit 0,01 % Quarzkristall-Genauigkeit
  • Temperaturbereich: -20 ° bis +55 °C (-4 ° bis +131 °F)
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %
Bestellinformation
Durchmesser 10 in. (25,4 cm); Gewicht 10 oz. (283,5 g).
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung gemäß ISO 17025 mit individueller Seriennummer wird bereitgestellt, um die Rückführbarkeit des Messmittels (nur für die Zeit) nach NIST-Normen zu bestätigen.
Spezifikation
Spezifikation
Uhr mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
0,02
-20 °C bis +55 °C
10 ° bis 130 °F
1 lb.
Gleichzeitige Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ISO 17025, NIST
0 bis 100 %
±5 %
±1.5 °C
2 °F
0.453 kg
Batterie Typ AA und Schraube für die Wandbefestigung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Uhr/Thermometer/Luftfeuchtigkeitsmesser > Uhr mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige