Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren
Artikelnummer. 10212120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
66 L
104 L
178 L
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10212120
Marke: Thermo Scientific™ 51028134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Führen Sie Trocknungsanwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologischen Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie durch.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
  • Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C — auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 (Lüfter aus) und zwischen ±0,2° und ±0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3,67 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 55 lb.
Reglertyp Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Kapazität (metrisch) 104 L
Convection Type Dual-Konvektion
Anzahl Einschübe 2 geliefert/ 16 max.
Steckertyp Mit landestypischem Stecker geliefert.
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 bis 105 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ± 0,6°C
Zeitschaltuhr wöchentlich/Echtzeit/Stunde
Abmessungen (T x B x H) innen 36,8 x 46,4 x 60,8 cm (14,5 x 18,3 x 23,9 in.)
Abmessungen (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm)
Länge (angloamerikanisch) 22,2 in.
Länge (metrisch) 56,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 25,2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 18,3 in.
Breite (metrisch) 64 cm
Innenbreite (metrisch) 46,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32,3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 23,9 in.
Höhe (metrisch) 82 cm
Innenhöhe (metrisch) 60,8 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Innentiefe (metrisch) 36,8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 123 lb.
Gewicht (metrisch) 56 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 1100 w
Stromstärke 4,8 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.